missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
MedChemExpress BCDA
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 3252-36-6 |
| Opløselighed | Ethanol : ≥ 100 mg/mL (346.58 mM) |
| Synonym | 5-bromo-4-chloroindoxyl acetate |
| Indhold og opbevaring | Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Mængde | 1 g |
| Molekylvægt (g/mol) | 288.53 g/mol |
| Produkttype | Dye Reagents |
| Renhed eller kvalitetsklasse | 99.0% |
| Forsendelsestilstand | Room temperature |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?