Få mere at vide
Pierce™ BCA Solid
Artikelnummer. 11811355 Shop alle Thermo Scientific produkter
Mængde:
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
Artikelnummer. 11811355
Brand: Thermo Scientific 23230
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tekniske data
Molekylær formel C20H10N2Na2O4
MDL nummer MFCD00037500
Mængde 25 g
InChI nøgle AUPXFICLXPLHBB-UHFFFAOYSA-L
SMIL [Na+].[Na+].[O-]C(=O)C1=C2C=CC=CC2=NC(=C1)C1=CC(C([O-])=O)=C2C=CC=CC2=N1
IUPAC navn dinatrium-[2,2'-biquinolin]-4,4'-dicarboxylat
Molekylvægt (g/mol) 388.29
Til brug med (udstyr) Spektrofotometer, mikropladelæser
Produktlinje Gennembore