Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals BCA Protein Assay Kit
Beskrivelse
BCA Protein Assay Kit kan bruges til at måle meget fortyndede proteinkoncentrationer i meget små prøvevolumener. Måler nøjagtigt proteinkoncentrationer fra 0,5 til 30 μg/ml i rørassays og 1 til 20 μg/ml i 96- eller 384-brønds pladeassays. Det bruges til at studere protein: proteininteraktioner, måling af kolonnefraktioner efter affinitetskromatografi, estimering af procent genvinding af membranproteiner fra celleekstrakter og high-throughput screening af fusionsproteiner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Klar |
| Produkttype | Protein Assay Kit |
| Til brug med (applikation) | Indeholder to separate opløsninger til estimering af proteinkoncentration. |
| Mængde | 1 sæt |