Få mere at vide
MedChemExpress BCA
Artikelnummer. 16441569
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16441569 1 g
16459447 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16441569 Leverandør MedChemExpress Leverandørnr. HY15908
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
MedChemExpress BCA is 2,2-Biquinoline-4,4-dicarboxylic acid disodium salt; Determination of Cu and protein assay.
Tekniske data
Mængde 1 g
Forsendelsestilstand Room temperature
Opbevaringskrav 4°C, protect from light, stored under nitrogen ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (protect from light, stored under nitrogen)
Synonym Disodium bicinchoninate
CAS 979-88-4
Molekylvægt (g/mol) 388.28 g/mol
Opløselighed H2O : 100 mg/mL (257.55 mM; Need ultrasonic) ∣ DMSO : 15.3 mg/mL (39.40 mM; Need ultrasonic and warming)