missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Tocris Bioscience™ BC-LI-0186

Beskrivelse
BC-LI-0186 is a potent and high affinity leucyl-tRNA synthase (TRS)/Ras-related GTP-binding protein D (RagD) interaction inhibitor (IC50 = 46.1 nM; Kd = 42.1 nM for binding to LRS). Inhibits mTOR complex 1 activity by blocking binding to LRS without affecting catalytic activity. Inhibits leucine-induced translocation of LRS to the lysosome.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-[2,5-Dihydro-2,3-dimethyl-4-(1-methylethyl)-5-oxo-1 H-pyrazol-1-yl]-N-(2-phenoxyethyl)benzenesulfonamide |
| CAS | 695207-56-8 |
| Mængde | 25 mg |
| Mål | Ras GTPase Inhibitors |
| Molekylær formel | C22H27N3O4S |
| Formel vægt | 3939 |
| Renhed | 98% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?