Få mere at vide
BC-1382, TRC
Artikelnummer. 30346831
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30346831 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30346831 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB12935310MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(benzenesulfonyl)-N-[(2S)-1-[(2-methoxyphenyl)methylamino]-1-oxopropan-2-yl]piperidine-4-carboxamide
CAS 1013753-99-5
Molekylær formel C23 H29 N3 O5 S
Mængde 10 mg
Synonym BC-1382, N-[(1S)-2-[[(2-Methoxyphenyl)methyl]amino]-1-methyl-2-oxoethyl]-1-(phenylsulfonyl)-4-piperidinecarboxamide
InChI formel InChI=1S/C23H29N3O5S/c1-17(22(27)24-16-19-8-6-7-11-21(19)31-2)25-23(28)18-12-14-26(15-13-18)32(29,30)20-9-4-3-5-10-20/h3-11,17-18H,12-16H2,1-2H3,(H,24,27)(H,25,28)/t17-/m0/s1
SMIL COc1ccccc1CNC(=O)[C@H](C)NC(=O)C2CCN(CC2)S(=O)(=O)c3ccccc3
IUPAC navn 1-(benzensulfonyl)-N-[(2S)-1-[(2-methoxyphenyl)methylamino]-1-oxopropan-2-yl]piperidin-4-carboxamid
Molekylvægt (g/mol) 459.558
Formel vægt 459.183