Få mere at vide
Brady™ BBP31 Hi-Performance Polyester Tape - Tan
Bredde (engelsk) Tape:
0,5 tommer
1,125 tommer
2,25 tommer.
4''
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Påføres på meget glatte overflader
- Ideel til montering på stive paneler
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Kompatibel overflade: Glat |
| Klæbende type | Akryl, Permanent |
| Farve | Tan |
| Slutte | Glans |
| Format | Patron |
| Materiale | Polyester (B-569) |
| Produkttype | BBP31 højtydende polyestertape |
| Til brug med (applikation) | Mærkning af rustfri stålrør |
| Til brug med (udstyr) | BBP30, BBP31, BBP33, BBP35, BBP37 printere |
| Etiketter pr. række | 1 |
| Vis mere |