Få mere at vide
Brady™ BBP31 Hi-Performance Polyester Tape - Lilla
Til mærkning af rustfrit stål og glatte overflader. Brady™ BBP31 Hi-Performance Polyester Tape er lavet af B-569 polyester og er ideelle til påføring på meget glatte overflader eller stive paneler.
Brand: Brady™ 117970
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolitik
Beskrivelse
- Påføres på meget glatte overflader
- Ideel til montering på stive paneler
Tekniske data
Kompatibel overflade: Glat | |
Lilla | |
Patron | |
BBP31 højtydende polyestertape | |
BBP30, BBP31, BBP33, BBP35, BBP37 printere | |
1 stk. | |
-40 °C til +100 °C | |
0.076 mm | |
30.40 m | |
2,25 tommer. |
Akryl, Permanent | |
Glans | |
Polyester (B-569) | |
Mærkning af rustfri stålrør | |
1 | |
Brady Arbejdsstation, LabelMark , MarkWare | |
0,003 tommer. | |
100 ft. | |
57 mm | |
B30C-2250-569-PL |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Brady™ BBP31 Hi-Performance Polyester Tape - Lilla > Bredde: 57,5 mm (2,25 tommer)
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion