Få mere at vide
Brady™ BBP31 Hi-Performance Polyester Tape - Lilla
Til mærkning af rustfrit stål og glatte overflader. Brady™ BBP31 Hi-Performance Polyester Tape er lavet af B-569 polyester og er ideelle til påføring på meget glatte overflader eller stive paneler.
Brand:  Brady™ 117969
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 11766425
  • 3635.00 DKK / Hver
Kun null tilbage
På lager
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Påføres på meget glatte overflader
  • Ideel til montering på stive paneler
Tekniske data
Tekniske data
Kompatibel overflade: Glat
Lilla
Patron
BBP31 højtydende polyestertape
BBP30, BBP31, BBP33, BBP35, BBP37 printere
1 stk.
-40 °C til +100 °C
0.076 mm
30.40 m
4''
Akryl, Permanent
Glans
Polyester (B-569)
Mærkning af rustfri stålrør
1
Brady Arbejdsstation, LabelMark , MarkWare
0,003 tommer.
100 ft.
101 mm
B30C-4000-569-PL
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Brady™ BBP31 Hi-Performance Polyester Tape - Lilla > Bredde: 101,6 mm (4 tommer)