Få mere at vide
Brady™ BBP31 Hi-Performance Polyester Tape - Pink
Artikelnummer. 11746425
Bredde (engelsk) Tape:
0,5 tommer
1,125 tommer
2,25 tommer.
4''
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11746425
Brand: Brady™ 117967
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til mærkning af rustfrit stål og glatte overflader. Brady™ BBP31 Hi-Performance Polyester Tape er lavet af B-569 polyester og er ideelle til påføring på meget glatte overflader eller stive paneler.
  • Påføres på meget glatte overflader
  • Ideel til montering på stive paneler
Tekniske data
Oversigt Kompatibel overflade: Glat
Klæbende type Akryl, Permanent
Farve Pink (Pink)
Slutte Glans
Format Patron
Materiale Polyester (B-569)
Produkttype BBP31 højtydende polyestertape
Til brug med (applikation) Mærkning af rustfri stålrør
Til brug med (udstyr) BBP30, BBP31, BBP33, BBP35, BBP37 printere
Etiketter pr. række 1
Mængde 1 stk.
Softwaretype Brady Arbejdsstation, LabelMark , MarkWare
Temperaturområde (metrisk) -40 °C til +100 °C
Tykkelse (engelsk) 0,003 tommer.
Tykkelse (metrisk) 0.076 mm
Længde (engelsk) 100 ft.
Længde (metrisk) 30.40 m
Bredde (metrisk) 29 mm
Bredde (engelsk) Tape 1,125 tommer
Alternativt varenummer B30C-1125-569-PK