Få mere at vide
Brady™ BBP12 etiketprinter
Artikelnummer. p-6775021
Produkttype:
Etiketprinter med afruller
Etiketprinter med afruller, EU
Etiketprintersæt EU
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15430705
Brand: Brady™ 195566
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Tilbyder høj printhastighed med evnen til at håndtere en bred vifte af identifikationsetiketter. Brady™ BBP12 Label Printer er en startprinter til laboratorieprøveidentifikation.
  • Udskriver en lang række etiketter fra 10 mm op til 112 mm i bredden
  • Nøjagtig billed- og stregkodepositionering på små etiketter
  • Standard 300 dpi printkvalitet
  • Fuld farve LCD-skærm
  • Leveres med en ekstern afruller til at printe større etiketruller
  • Stand alone, da ethvert universelt tastatur kan tilsluttes
  • Dimensioner (B x D x H): 202 mm x 258 mm x 173 mm)
Tekniske data
Produkttype Etiketprinter med afruller
Display Type Farve LCD
Print teknologi Termisk overførsel
Bredde (metrisk) 202 mm
Højde (metrisk) 173.00 mm
Dybde (metrisk) 258.00 mm
Dimensioner (L x B) 173 x 202 mm
Farveevne Monokrom
Oversigt BBP12 etiketprinter med aftrækker, EU strømforsyning
Inkluderer Denne BBP12 etiketprinter leveres i en papkasse. Den sendes med en aftrækker, USB Kabel, strømledning, produkt-cd og hurtig startvejledning
Sprog Tjekkisk, hollandsk, engelsk, finsk, fransk, tysk, græsk, ungarsk, italiensk, kasakhisk, litauisk, norsk (bokmål), polsk, portugisisk, russisk, slovakisk, spansk, svensk, tyrkisk
Hukommelse 64 MB
Udskrivningshastighed 100 etiketter/dag
Opløsning 300 dpi
Softwaretype LabelMark, Windows-baseret driver til 3. parts softwarebrug, CodeSoft
Konnektortyper Seriel, USB , Ethernet
Temperaturområde (metrisk) 5 °C til 40 °C
Vægt (metrisk) 2.5 kg
Certificeringer/compliance UL; cUL; CE; RoHS; ØK
Til brug med (applikation) Identifikation af aktiv, stregkodemærkning, lednings- og kabelmærkning, laboratorieidentifikation
Mængde 1 stk.
garanti 1 år
Strømforsyningsdetaljer AC Adapter
Spænding 110 til 240 V
Alternativt varenummer BBP12-EU-UNWINDER