Få mere at vide
Brady™ BBP12 etiketprinter
Artikelnummer. 15430705 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Produkttype:
Label Printer Kit EU
Labelprinter med Unwinder, EU
Labelprinter med afvikling
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttype Pakningsstørrelse
15430705 Labelprinter med afvikling Hver
15512000 Labelprinter med Unwinder, EU Hver
15532000 Label Printer Kit EU Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15430705 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 195566
Tilbud på udstyr - årsafslutning
Brug rabatkode 28000
Se alle kampagner
På lager
Tilbyder høj printhastighed med evnen til at håndtere en bred vifte af identifikationsetiketter. Brady™ BBP12 Label Printer er en startprinter til laboratorieprøveidentifikation.
  • Udskriver en lang række etiketter fra 10 mm op til 112 mm i bredden
  • Nøjagtig billed- og stregkodepositionering på små etiketter
  • Standard 300 dpi printkvalitet
  • Fuld farve LCD-skærm
  • Leveres med en ekstern afruller til at printe større etiketruller
  • Stand alone, da ethvert universelt tastatur kan tilsluttes
  • Dimensioner (B x D x H): 202 mm x 258 mm x 173 mm)
Tekniske data
Produkttype Labelprinter med afvikling
Display Type Farve LCD
Print teknologi Termisk overførsel
Bredde (metrisk) 202 mm
Højde (metrisk) 173.00 mm
Dybde (metrisk) 258.00 mm
Dimensioner (L x B) 173 x 202 mm
Farveevne Monokrom
Oversigt BBP12 etiketprinter med aftrækker, EU strømforsyning
Inkluderer Denne BBP12 etiketprinter leveres i en papkasse. Den sendes med en aftrækker, USB Kabel, strømledning, produkt-cd og hurtig startvejledning
Sprog Tjekkisk, hollandsk, engelsk, finsk, fransk, tysk, græsk, ungarsk, italiensk, kasakhisk, litauisk, norsk (bokmål), polsk, portugisisk, russisk, slovakisk, spansk, svensk, tyrkisk
Hukommelse 64 MB
Udskrivningshastighed 100 etiketter/dag
Opløsning 300 dpi
Softwaretype LabelMark, Windows-baseret driver til 3. parts softwarebrug, CodeSoft
Konnektortyper Seriel, USB , Ethernet
Temperaturområde (metrisk) 5 °C til 40 °C
Vægt (metrisk) 2.5 kg
Certificeringer/compliance UL; cUL; CE; RoHS; ØK
Til brug med (applikation) Identifikation af aktiv, stregkodemærkning, lednings- og kabelmærkning, laboratorieidentifikation
Mængde 1 stk.
garanti 1 år
Strømforsyningsdetaljer AC Adapter
Spænding 110 til 240 V
Alternativt varenummer BBP12-EU-UNWINDER