Få mere at vide
Brady™ BBP12-etiketprinteren er en kompakt, pålidelig og prisbillig termisk overførselsprinter til en overkommelig pris, der er ideel til lavvolumenudskrivning på mange forskellige materialer.
Farve:
Blå, Grå
Beskrivelse
BBP ™12 giver dig alsidighed til at udskrive alle dine grundlæggende etikettyper fra én maskine, hvilket sparer omkostninger, reducerer nedetid og forenkler din etikettering.
- Over 800 varianter af etiketter, inklusive eksternt fremført bulkruller og brugerdefinerede dele til generel identifikation, trådmærkning, aktivsporing og mere
- Specielt designet medieruller og bånd med lille kerne giver hurtig installation og reducerer omskiftningstiden
- Centrerende båndspindel eliminerer stort set båndrynker
- Kompakt størrelse vil ikke rode på din arbejdsplads eller bænk
- Inkluderer gratis Brady™ Workstation Basic Design Software Suite
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Printersæt |
| Farve | Blå, Grå |
| Display Type | Farve LCD |
| Til brug med (udstyr) | THT Series Printers, PS Series Printers, 3PS Series Printers, HX Series Printers, 2HX Series Printers |
| Print teknologi | Termisk overførsel |
| Bredde (engelsk) | 7,99 tommer. |
| Bredde (metrisk) | 202.95 mm |
| Højde (engelsk) | 7,5 tommer |
| Højde (metrisk) | 190.5 mm |
| Dybde (engelsk) | 10.21 in. |
| Vis mere |