Få mere at vide
Brady™ BBP12 Label Printer Kit EU med aftrækker, stregkodelæser og Workstation Scan and Print Suite
Artikelnummer. 17135421 Shop alle Brady produkter
Skift visning
BBP12 Labelprinter EU Kit; Dybde (metrisk): 259 mm; Højde (metrisk): 191 mm; Bredde (metrisk): 202 mm; Farveevne: Monokrom; Diameter (metrisk): 25,4 mm
Artikelnummer.
17135421 BBP12 Labelprinter EU Kit; Dybde (metrisk): 259 mm; Højde (metrisk): 191 mm; Bredde (metrisk): 202 mm; Farveevne: Monokrom; Diameter (metrisk): 25,4 mm
1 options
Artikelnummer. 17135421 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 302670
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    11650.00 DKK
    9448.93 DKK / Pakke med 1
    Spare 2201.07 DKK
    18% Slukket
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Dette praktiske sæt inkluderer printer, afvikling, stregkodelæser og Workstation Scan and Print Suite.
BBP ™12-etiketprinteren pakker en masse kræfter ind i ét kompakt værktøj med sin højhastighedsudskrivning, udvidede liste over etiketmuligheder og enkle, brugervenlige design.
  • Giver alsidighed til at udskrive alle grundlæggende etikettyper fra én maskine, hvilket sparer omkostninger og reducerer nedetid
  • Over 800 varianter af etiketter, inklusive eksternt fremført bulkruller og brugerdefinerede dele til generel identifikation, trådmærkning, aktivsporing og mere
  • Specielt designet små kernemedieruller og -bånd giver hurtig installation og reducerer omstillingstiden
  • Centrerende båndspindel eliminerer stort set båndrynker
  • Kompakt størrelse vil ikke rode på din arbejdsplads eller bænk
  • Sendes med aftrækker, stregkodelæser og Brady™ Workstation Scan and Print-applikation til etiketskabelondesign og manuelt udløst automatiseret etiketudskrivning
Tekniske data
Display Type Farve LCD
Print teknologi Termisk overførsel
Bredde (engelsk) 8 tommer
Bredde (metrisk) 203 mm
Højde (engelsk) 7,5 tommer
Højde (metrisk) 191 mm
Dybde (engelsk) 10''
Dybde (metrisk) 259 mm
Diameter (engelsk) 1 tomme
Diameter (metrisk) 25.4 mm
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Sterilitet Ikke steril
Farveevne Monokrom
Inkluderer printer, afvikler, USB Kabel, EU-strømledning, produkt-cd, lynstartvejledning, Xenon 1900HD stregkodelæser, Brady™ Workstation Scan and Print Suite
Sprog tjekkisk, hollandsk, Dansk, finsk, fransk, tysk, græsk, ungarsk, italiensk, kasakhisk, litauisk, norsk, Polere, portugisisk, russisk, slovakisk, spansk, svensk, tyrkisk
Hukommelse 64 MB
Model- BBP12
Udskrivningshastighed 101.6 mm/s
Opløsning 300 dpi
Operativsystem Windows™ 7, Windows™ 8, Windows™ 10
Temperaturområde (metrisk) 5 °C til 40 °C
Vægt (engelsk) 5.1 lb.
Vægt (metrisk) 2.3 kg
Til brug med (applikation) Stregkodemærkning, laboratoriemærkning, lednings- og kabelmærkning
garanti 1 år
Spænding 110/240 V
Alternativt varenummer BBP12-SPS-EU