Få mere at vide
Brady™ BBP12 etiketprintersæt EU med skærer og afvikler
Artikelnummer. 15717042 Shop alle Brady produkter
Skift visning
BBP12 Label Printer Kit EU; Udskrivningshastighed: 101,6 mm/s; Opløsning: 300 dpi; Printteknologi: Termisk overførsel; Vægt (metrisk): 2,3 kg; Farvekapacitet: Monokrom
Artikelnummer.
15717042 BBP12 Label Printer Kit EU; Udskrivningshastighed: 101,6 mm/s; Opløsning: 300 dpi; Printteknologi: Termisk overførsel; Vægt (metrisk): 2,3 kg; Farvekapacitet: Monokrom
1 options
Artikelnummer. 15717042 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 195966
Forventet forsendelse: 17-11-2026
BBP12-etiketprinteren er en kompakt, pålidelig og prisbillig termisk overførselsprinter til en overkommelig pris, der er ideel til lavvolumenudskrivning på mange forskellige materialer.
BBP ™12 giver dig alsidighed til at udskrive alle dine grundlæggende etikettyper fra én maskine, hvilket sparer omkostninger, reducerer nedetid og forenkler din etikettering.
  • Over 800 varianter af etiketter, inklusive eksternt fremført bulkruller og brugerdefinerede dele til generel identifikation, trådmærkning, aktivsporing og mere
  • Specielt designet medieruller og bånd med lille kerne giver hurtig installation og reducerer omskiftningstiden
  • Centrerende båndspindel eliminerer stort set båndrynker
  • Kompakt størrelse vil ikke rode på din arbejdsplads eller bænk
  • Leveres med fræser, afvikling og gratis Brady™ Workstation Basic Design Software Suite
Tekniske data
Display Type Farve LCD
Print teknologi Termisk overførsel
Bredde (engelsk) 8 tommer
Bredde (metrisk) 203 mm
Højde (engelsk) 7,5 tommer
Højde (metrisk) 191 mm
Dybde (engelsk) 10''
Dybde (metrisk) 259 mm
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Sterilitet Ikke steril
Farveevne Monokrom
Inkluderer BBP12-printer med forudinstalleret skærer, afvikler, USB Kabel, EU-strømledning, produkt-cd, hurtig startvejledning, Brady™ Basic Suite
Sprog tjekkisk, hollandsk, Dansk, finsk, fransk, tysk, græsk, ungarsk, italiensk, kasakhisk, litauisk, norsk, Polere, portugisisk, russisk, slovakisk, spansk, svensk, tyrkisk
Hukommelse 128 MB (Flash), 64 MB (SDRAM), SD Flash-hukommelseskort op til 32 GB
Model- BBP12
Udskrivningshastighed 101.6 mm/s
Opløsning 300 dpi
Konnektortyper Ethernet, seriel, USB
Operativsystem Windows™ 7, Windows™ 8, Windows™ 10
Temperaturområde (metrisk) 5 °C til 40 °C
Vægt (engelsk) 5.1 lb.
Vægt (metrisk) 2.3 kg
Til brug med (applikation) Stregkodemærkning, laboratoriemærkning, lednings- og kabelmærkning
garanti 1 år
Spænding 110/240 V
Alternativt varenummer BBP12-EU-U-CUTTER