Få mere at vide
Brady™ BBP12 Label Printer Kit EU with Cutter, Unwinder and Workstation PWID Suite
Artikelnummer. 15958970
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15958970
Brand: Brady™ 198594
This kit contains the BBP12 Label Printer, cutter, unwinder, and the Workstation Product & Wire Identification Software suite so that you can immediately start designing professional labels.
The Brady™ BBP™12 gives you the versatility to print all your basic label types from one machine, saving costs, reducing downtime and simplifying your labeling.
  • Over 800 varieties of labels, including external-feed bulk rolls and custom parts
  • Specifically designed small-core media rolls and ribbons provide fast installation and reduce change-over time
  • Centering ribbon spindle virtually eliminates ribbon wrinkle
  • Compact size won't clutter your workplace or bench
  • Comes with cutter, unwinder, and Brady™ Workstation PWID Suite
Specifications
Display Type Farve LCD
Print teknologi Termisk overførsel
Bredde (engelsk) 8 tommer
Bredde (metrisk) 203 mm
Højde (engelsk) 7,5 tommer
Højde (metrisk) 191 mm
Dybde (engelsk) 10''
Dybde (metrisk) 259 mm
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Sterilitet Ikke steril
Farveevne Monokrom
Inkluderer BBP12 Printer with Pre-installed Cutter, Unwinder, USB Cable, EU Power Cord, Product CD, Quick Start Guide, Brady™ Workstation Product & Wire ID Suite
Sprog tjekkisk, hollandsk, Engelsk (USA), fransk, portugisisk, spansk, Bahasa (indonesisk), Bahasa Malay, tjekkisk, dansk, tysk, estisk, kroatisk, italiensk, ungarsk, hollandsk, norsk (bokmål), polsk, rumænsk, slovakisk, slovensk, finsk, svensk, vietnamesisk, tyrkisk, bulgarsk, russisk, koreansk, forenklet japansk, forenklet thai, thai og traditionelt kinesisk, finsk, fransk, tysk, græsk, ungarsk, italiensk, kasakhisk, litauisk, norsk, Polere, portugisisk, russisk, slovakisk, spansk, svensk, tyrkisk
Hukommelse 128 MB (Flash), 64 MB (SDRAM), SD Flash Memory Card Up To 32 GB
Model- BBP12
Udskrivningshastighed 101.6 mm/s
Opløsning 300 dpi
Konnektortyper Ethernet, seriel, USB
Operativsystem Windows™ 7, Windows™ 8, Windows™ 10
Temperaturområde (metrisk) 5 °C til 40 °C
Vægt (engelsk) 5.1 lb.
Vægt (metrisk) 2.3 kg
Til brug med (applikation) Kredsløbskort og stregkodemærkning, komponentmærkning, generel identifikation
garanti 1 år
Spænding 110/240 V
Alternativt varenummer BBP12-EU-U-C-PWID