Description
- BBP ™12 giver dig alsidighed til at udskrive alle dine grundlæggende etikettyper fra én maskine, hvilket sparer omkostninger, reducerer nedetid og forenkler din etikettering
- Over 800 varianter af etiketter, inklusive eksternt fremført bulkruller og brugerdefinerede dele, til generel identifikation, ledningsmærkning, aktivsporing og mere
- Specielt designet medieruller og bånd med lille kerne giver hurtig installation og reducerer omskiftningstiden
- Centrerende båndspindel eliminerer stort set båndrynker
- Kompakt størrelse vil ikke rode på din arbejdsplads eller bænk
- Skibe med licens til Brady Workstation suite efter dine præferencer: Produkt- og ledningsidentifikation, sikkerheds- og facilitetsidentifikation eller laboratorieidentifikation, hvilket gør det nemt at oprette en lang række etiketter og skilte.
Specifications
Specifications
| Produkttype | Printersæt |
| Farve | Blå, Grå |
| Display Type | Farve LCD touchskærm |
| Materiale | Plast |
| Print teknologi | Termisk overførsel |
| Længde (engelsk) | 10,21 tommer. |
| Bredde (engelsk) | 7,99 tommer. |
| Længde (metrisk) | 259.33 mm |
| Bredde (metrisk) | 202.95 mm |
| Højde (engelsk) | 7,5 tommer |
| Show More |