Få mere at vide
Brady™ BBP12 Labelprinter 300 dpi
Artikelnummer. 30242831
Inkluderer:
Kutter og afvikling
Slap af
Alternativt varenummer:
BBP12-EU-U-BWS
BBP12-EU-UC-BWS
Artikelnummer. 30242831
Brand: Brady™ 322908
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
BBP ™12-etiketprinteren pakker en masse kræfter i ét kompakt værktøj med sin højhastighedsudskrivning, en udvidet liste over etiketmuligheder og et enkelt, brugervenligt design.
  • BBP ™12 giver dig alsidighed til at udskrive alle dine grundlæggende etikettyper fra én maskine, hvilket sparer omkostninger, reducerer nedetid og forenkler din etikettering
  • Over 800 varianter af etiketter, inklusive eksternt fremført bulkruller og brugerdefinerede dele, til generel identifikation, ledningsmærkning, aktivsporing og mere
  • Specielt designet medieruller og bånd med lille kerne giver hurtig installation og reducerer omskiftningstiden
  • Centrerende båndspindel eliminerer stort set båndrynker
  • Kompakt størrelse vil ikke rode på din arbejdsplads eller bænk
  • Skibe med licens til Brady Workstation suite efter dine præferencer: Produkt- og ledningsidentifikation, sikkerheds- og facilitetsidentifikation eller laboratorieidentifikation, hvilket gør det nemt at oprette en lang række etiketter og skilte.
Tekniske data
Produkttype Printersæt
Farve Blå, Grå
Display Type Farve LCD
Materiale Plast
Print teknologi Termisk overførsel
Længde (engelsk) 10,21 tommer.
Bredde (engelsk) 7,99 tommer.
Længde (metrisk) 259.33 mm
Bredde (metrisk) 202.95 mm
Højde (engelsk) 7,5 tommer
Højde (metrisk) 190.50 mm
Dimensioner (L x B) 259.33 x 202.95 x 190.50 mm
Farveevne Ensfarvet
Skærmstørrelse 58.42 mm
Inkluderer Kutter og afvikling
Sprog Dansk, spansk, tysk, fransk, hollandsk
Hukommelse 128 MB Flash, 64 MB SDRAM, SD Flash-hukommelseskort op til 32 GB
Model- BBP12-EU-UC-BWS
Udskrivningshastighed 101,60 mm/sek.
Opløsning 300 dpi
Softwaretype Brady Arbejdsstation, Windows
Konnektortyper Ethernet, seriel, USB
Operativsystem Windows™ 7, Windows™ 8, Windows™ 10
Vægt (engelsk) 5.07 lb.
Vægt (metrisk) 2.3 kg
Certificeringer/compliance UL, cUL, CE, RoHS, EAC
garanti 1 år
Strømforsyningsdetaljer AC Adapter
Spænding 110/240 V
Tastaturtype Ingen
Alternativt varenummer BBP12-EU-UC-BWS
Stiktype EU