Få mere at vide
Brady™ BBP™ Fortrykte kemiske etiketter med ret til at vide med NFPA Kun diamanter
Artikelnummer. p-7120938
Dimensioner (LxB):
2.25 x 2.25 in.)
82.50 x 29 mm
Vis tekst:
NFPA Diamant NFR
NFPA Diamond Only
Mængde:
300/Pk.
365/Pk.
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11777334
Brand: Brady™ 142042
Giver printeren mulighed for at producere femfarvede kemiske etiketter i et enkelt printpas
  • Indoor/outdoor-grade vinyl film with permanent adhesive
  • Material withstands exposure to moisture, chemicals and handling
  • Available in multiple sizes and formats
  • Service Temp.: -40° to +82°C (-40° to +180°F)
  • Application Temp.: 18° to 82°C (0° to 180°F)
  • Outdoor Durability: 8 to 10 years
Tekniske data
Certificeringer/compliance RoHS 2002/95/EC
Klæbende type Acrylic, Permanent, Pressure-sensitive
Farve Red, Yellow, Blue, White
Format Label
Materiale Vinyl
Vis tekst NFPA Diamond Only
Til brug med (applikation) For quickly creating NFPA and color bar labels, allows printer to produce 5-color chemical labels in a single print pass, Indoor/outdoor grade material withstands exposure to moisture, chemicals and handling
Til brug med (udstyr) BBP30, BBP31, BBP33, BBP35, and BBP37 printers
Glans 60 to 50 Gardner Units
Levetid 8 to 10 Years
Mængde 365/Pk.
Størrelse (engelsk) 2.25 x 2.25 in.
Størrelse (metrisk) 5.72 x 5.72 cm
Temperaturområde (engelsk) -40 to 180°F
Temperaturområde (metrisk) -40°C to +82°C
Tykkelse (engelsk) 0.004 in.
Dimensioner (LxB) 2.25 x 2.25 in.)
Bredde (engelsk) 2.25 in.
Højde (engelsk) 2.25 in.
Højde (metrisk) 5.71 cm