Få mere at vide
BD BBL™ Forberedte belagte medier: CHROMagar™ Candida
Beskrivelse
- BBL™ CHROMagar™ Candida Medium er et selektivt og differentielt medium til isolering af svampe.
- Med inklusion af kromogene substrater i mediet producerer kolonierne af C. albicans , C. tropicalis og C. krusei forskellige farver, hvilket muliggør direkte påvisning af disse gærarter på isolationspladen.
- Kolonier af C. albicans fremstår lyse til mellemgrønne.
- C. tropicalis kolonier fremstår blågrønlige til metalliske blå.
- C. krusei -kolonier fremstår lys rose med en hvidlig kant.
- Andre gærarter kan udvikle enten deres naturlige farve (creme) eller virke rosa eller lys til mørk lilla.
- En yderligere fordel ved mediet er den lette påvisning af blandede gærkulturer på grund af deres koloniudseende i forskellige farver.
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | ISO/DIS, 11014 |
| Farve | Beige |
| Oprindelsesland | USA |
| Form | Væske |
| Medietype | CHROMagar™ Candida |
| Formulering | Chromopepton 10,0 g/L, Glukose 20,0 g/L, Chromogen Mix 2,0 g/L, Chloramphenicol 0,5 g/L, Agar 15,0 g/L |
| Til brug med (applikation) | Gær og filamentøse svampe og differentiering af Candida-stammer. |
| nr. pr. pakke | 20 |
| Emballagetype | Plade |