Få mere at vide
BD BBL™ Gram-farvesæt
Beskrivelse
- Komplet farvesæt reducerer rod forbundet med Gram-farvningsprocedurer
- Hver brudsikre opløsningsflaske har en hængslet plethætte, der gør det let at regulere flowet og hjælper med at forhindre pletter og spild Farvekodede etiketter giver hurtig identifikation af reagenser
- Stabiliseret jodopløsning kræver ingen blanding og har en lang holdbarhed
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 1 sæt |
| Certificeringer/compliance | CE |
| Inkluderer | 250 ml gram krystalviolet, 250 ml jod, 250 ml gram affarvningsmiddel og 250 ml gram safranin |
| Til brug med (applikation) | Anvendes til at farve mikroorganismer fra kulturer eller prøver ved differential gram-metoden |
| Plet type | Gram farve |
| Volumen (metrisk) | 250 mL |
| Produkttype | Gram Stain Kit (Stabiliseret) |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Gram Stain Set w/Stabilized Iodine
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Brandfarlig væske Kategori 3
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
- H226-Brandfarlig væske og damp.
- H332-Farlig ved indånding.
- H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- H315-Forårsager hudirritation.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P233-Hold beholderen tæt lukket.
- P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
- P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
- P242-Anvend kun værktøj, som ikke frembringer gnister.
- P243-Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P271-Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
- P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
- P362+P364-Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
- P370+P378-Ved brand: Anvend til brandslukning.
- P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
- P403+P235-Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt.
- P405-Opbevares under lås.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Contain: isopropanol, acetone, ethanol, methanol,isopropanol, ethanol, methanol, C.I. Basic Violet 3, Polyvi