Få mere at vide
BD BBL™/Difco™ Medier Additiver/Ingredienser/Reagenser: Fosfatbufret saltvand
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | ISO/DIS, 11014 |
| Indhold og opbevaring | <30 °C |
| Tilsætningsstof | Fosfatbufret saltvand |
| Form | Dehydreret |
| Til brug med (applikation) | Fluorescerende antistofreagenser |
| Emballagetype | Flaske |
| Mængde | 100 g |