missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
BBD, MedChemExpress Artikelnummer.: 16421796

BBD, MedChemExpress

Artikelnummer. 16421796
500 mg, 500mg
Encompass_Preferred
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
500 mg
Pakningsstørrelse:
500mg
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Artikelnummer. 16421796

Brand: Medchem Express HY15907

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress BBD(NSC240867; Benzylamino-NBD) is a biochemical reagent/chromogenic reagent.

BBD(NSC240867

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale BBD
CAS 18378-20-6
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C13H10N4O3
Synonym NSC240867 Benzylamino-NBD
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 34 mg/mL (125.81 mM)
SMIL O=[N+](C1=CC=C(NCC2=CC=CC=C2)C3=NON=C31)[O-]
Molekylvægt (g/mol) 270.24
Formel vægt 270.24
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Farve Brown
Mængde 500 mg
Fysisk form Solid
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Korrektion af produktindhold

Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel
BBD, MedChemExpress

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.