missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
BB-K31 Hydrochloride (Technical Grade), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2R)-4-amino-N-[(1R,2S,3S,4R,5S)-5-amino-2-[(2S,3R,4S,5S,6R)-4-amino-3,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy-4-[(2R,3R,4S,5S,6R)-6-(aminomethyl)-3,4,5-trihydroxyoxan-2-yl]oxy-3-hydroxycyclohexyl]-2-hydroxybutanamide chlorane |
| CAS | 373598-29-9 |
| Molekylær formel | C22H43N5O13.x(HCl) |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | (R)-4-amino-N-((1R,2S,3S,4R,5S)-5-amino-2-(((2S,3R,4S,5S,6R)-4-amino-3,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-4-(((2R,3R,4S,5S,6R)-6-(aminomethyl)-3,4,5-trihydroxytetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-3-hydroxycyclohexyl)-2-hydroxybutanamide hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C22H43N5O13.ClH/c23-2-1-8(29)20(36)27-7-3-6(25)18(39-22-16(34)15(33)13(31)9(4-24)37-22)17(35)19(7)40-21-14(32)11(26)12(30)10(5-28)38-21;/h6-19,21-22,28-35H,1-5,23-26H2,(H,27,36);1H/t6-,7+,8+,9+,10+,11-,12+,13+,14+,15-,16+,17-,18+,19-,21+,22+;/m0./s1 |
| SMIL | NCC[C@H](C(N[C@@H]([C@@H]1O[C@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](N)[C@H]2O)C[C@H](N)[C@@H](O[C@H]3O[C@H](CN)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)[C@@H]1O)=O)O.Cl |
| IUPAC navn | D-Streptamine, O-3-amino-3-deoxy-α-D-glucopyranosyl-(1→6)-O-[6-amino-6-deoxy-α-D-glucopyranosyl-(1→4)]-N1-(4-amino-2-hydroxy-1-oxobutyl)-2-deoxy-, (R)-, hydrochloride; O-3-Amino-3-deoxy-α-D-glucopyranosyl-(1→6)-O-[6-amino-6-deoxy-α-D-glucopyranosyl-(1→4)]-N1-[(2R)-4-amino-2-hydroxy-1-oxobutyl]-2-deoxy-D-streptamine hydrochloride; Antibiotic BB-K 31 hydrochloride; BB-K31 hydrochloride; (R)-4-amino-N-((1R,2S,3S,4R,5S)-5-amino-2-(((2S,3R,4S,5S,6R)-4-amino-3,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-4-(((2R,3R,4S,5S,6R)-6-(aminomethyl)-3,4,5-trihydroxytetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-3-hydroxycyclohexyl)-2-hydroxybutanamide hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 590.611 |
| Formel vægt | 590.294 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?