Få mere at vide
RETSCH BB 50 Model Kæbeknusere
Artikelnummer. 15135543 Shop alle Retsch produkter
Skift visning
Materiale:
Manganstål, rustfrit stål
Rustfrit stål
Stål
Wolframcarbid
Zirconiumoxid
Pakningsstørrelse:
Hver
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Materiale Pakningsstørrelse
15135543 Stål Hver
14831621 Manganstål, rustfrit stål Hver
14841621 Rustfrit stål Hver
14851621 Zirconiumoxid Hver
14821621 Wolframcarbid Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 15135543 Leverandør RETSCH Leverandørnr. 20.062.0005
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-02-2027
Designet til hurtig, effektiv knusning og forknusning af mellemhårde, hårde, skøre og seje materialer. Retsch™ BB 300 model kæbeknusere er ideelle til prøveforberedelse i laboratorier.
  • Kraftig størrelsesreduktion takket være 1,1 kW industrielt drev
  • Kompakt bordplade instrument
  • Aftagelig kæbe for nem rengøring
  • Justerbar hastighed muliggør tilpasning til prøvens karakteristika
  • Slidudligning med nulpunktsjustering
  • Praktisk betjeningstastatur med digitalt display
  • Hukommelse til indstilling af spaltebredde
  • Bredt udvalg af materialer til forureningsfri formaling
  • Stor tilbagefoldelig tragt
  • Automatisk meddelelse om slid
Tekniske data
Produkttype Kæbeknuser
Certificeringer/compliance CE-certificeret
Dimensioner (L x B x H) 560 x 420 x 460 mm
Elektriske krav 200/240 V, 50/60 Hz
Til brug med (applikation) Ideelt egnet til at knuse små mængder prøve med store foderstørrelser skånsomt og uden tab
Højde (metrisk) 460 mm
IP-vurdering IP20 (IP00 ved ventilerede slots)
Længde (metrisk) 560 mm
Materiale Stål
Model- BB 50
Fase 3-faset motor
Spænding 200/240 V
Bredde (metrisk) 420 mm
Frekvens 50/60 Hz