Beskrivelse
- Kraftig størrelsesreduktion takket være 1,1 kW industrielt drev
- Kompakt bordplade instrument
- Aftagelig kæbe for nem rengøring
- Justerbar hastighed muliggør tilpasning til prøvens karakteristika
- Slidudligning med nulpunktsjustering
- Praktisk betjeningstastatur med digitalt display
- Hukommelse til indstilling af spaltebredde
- Bredt udvalg af materialer til forureningsfri formaling
- Stor tilbagefoldelig tragt
- Automatisk meddelelse om slid
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Kæbeknuser |
| Certificeringer/compliance | CE-certificeret |
| Dimensioner (L x B x H) | 560 x 420 x 460 mm |
| Elektriske krav | 200/240 V, 50/60 Hz |
| Til brug med (applikation) | Ideelt egnet til at knuse små mængder prøve med store foderstørrelser skånsomt og uden tab |
| Højde (metrisk) | 460 mm |
| Hertz | 50/60 Hz |
| IP-vurdering | IP20 (IP00 ved ventilerede slots) |
| Længde (metrisk) | 560 mm |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Vis mere |