Få mere at vide
RETSCH BB 300 Model Kæbeknusere
Artikelnummer. 11914212 Shop alle Retsch produkter
Skift visning
Model-:
BB 300
BB 300, Til integration på stedet
BB 300, Til slibning af halvledermaterialer
Materiale:
Manganstål, rustfrit stål
Rustfrit stål
Stål 1.1750, Stål 1.0344
Wolframcarbid
Wolframcarbid, rustfrit stål
Pakningsstørrelse:
Hver
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Model- Materiale Pakningsstørrelse
11914212 BB 300 Wolframcarbid, rustfrit stål Hver
10208641 BB 300, Til integration på stedet Manganstål, rustfrit stål Hver
11994202 BB 300 Manganstål, rustfrit stål Hver
10779312 BB 300, Til integration på stedet Rustfrit stål Hver
11904212 BB 300 Rustfrit stål Hver
11924212 BB 300 Stål 1.1750, Stål 1.0344 Hver
11934212 BB 300, Til slibning af halvledermaterialer Wolframcarbid Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 11914212 Leverandør RETSCH Leverandørnr. 20.054.1013
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    597450.00 DKK
    562645.95 DKK / Pakke med 1
    Spare 34804.05 DKK
    5% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-02-2027
Designet til hurtig, effektiv knusning og forknusning af mellemhårde, hårde, skøre og seje materialer. Retsch™ BB 300 model kæbeknusere er ideelle til prøveforberedelse i laboratorier og industrianlæg.
  • Fremragende knusningsydelse
  • Slidudligning med nulpunktsjustering
  • Uendelig indstilling af spaltebredde
  • Overbelastningsbeskyttelse
  • Bredt udvalg af materialer til forureningsfri formaling
  • No-rebound fodertragt med quick-release klemme
  • Bremsemotor med sikkerhedsafbryder
  • Let at rengøre knusekammer
  • Stik til støvudsugning
  • Centralsmøring
  • Velegnet til integration i automatiske installationer
  • Specialversion til slibning af halvledermaterialer
Tekniske data
Produkttype Kæbeknuser
Certificeringer/compliance CE-certificeret
Dimensioner (L x B x H) 1600 x 670 x 1450 mm
Elektriske krav 400 V, 50 Hz
Til brug med (applikation) Kemi/Plastik, byggematerialer, teknik/elektronik, miljø/genbrug, geologi/metallurgi, glas/keramik
Højde (metrisk) 1450 mm
IP-vurdering IP54
Længde (metrisk) 1600 mm
Materiale Wolframcarbid, rustfrit stål
Model- BB 300
Fase 3-faset strømtilslutning
Spænding 400 V
Bredde (metrisk) 670 mm
Frekvens 50 Hz