Beskrivelse
- Fremragende knusningsydelse
- Slidudligning med nulpunktsjustering
- Uendelig indstilling af spaltebredde
- Overbelastningsbeskyttelse
- Bredt udvalg af materialer til forureningsfri formaling
- No-rebound fodertragt med quick-release klemme
- Bremsemotor med sikkerhedsafbryder
- Let at rengøre knusekammer
- Stik til støvudsugning
- Centralsmøring
- Velegnet til integration i automatiske installationer
- Specialversion til slibning af halvledermaterialer
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Kæbeknuser |
| Certificeringer/compliance | CE-certificeret |
| Dimensioner (L x B x H) | 1600 x 670 x 1450 mm |
| Elektriske krav | 400 V, 50 Hz |
| Til brug med (applikation) | Til slibning uden tungmetalforurening |
| Højde (metrisk) | 1450 mm |
| Hertz | 50 Hz |
| IP-vurdering | IP54 |
| Længde (metrisk) | 1600 mm |
| Materiale | Stål 1.1750, Stål 1.0344 |
| Vis mere |