Få mere at vide
Cole-Parmer™ BB-200 Series elektrisk bunsenbrænder
Artikelnummer. p-200009379
Produkttype:
Kappe med controller
Varmekappe
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11728402
Brand: Cole-Parmer™ 3613501
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
BB-200 seriens elektriske bunsenbrænder giver ren og nem betjening.
  • Topkappen afleder varmen væk fra hænderne
  • Luftcirkulation fra ventileret hus holder basen kølig at røre ved
  • Energieffektiv —forbruger kun 400 W strøm
Denne elektriske Bunsen-brænder kombinerer fordelene ved en almindelig gasbrænder med den rene og lette betjening af en varmekappe. Korrosionsbestandig brænder i rustfrit stål har en kegleformet oprullet modstandsvarmer, som leder strålevarme ud fra hulrummet. Køleventiler cirkulerer luft for at afkøle basen, hvilket gør det muligt at holde den mens den er i brug. En aftagelig hætte afleder også varme fra mediumoverfladen.
Ideel til berøringsfri stråleopvarmning af materialer i reagensglas, digler, små kolber og bægre. Effektiv opvarmning af en reagensglasprøve skal ske 25 mm over toppen af brænderen. Digelopvarmning kan opnås ved at fjerne hætten.
Bemærk: For at regulere strømtilførslen og temperaturen på Bunsen-brænderen kræves en varmeregulator. Uden regulator kører brænderen kontinuerligt med fuld varmeeffekt. Bunsen-brænderen kan købes med eller uden den anbefalede controller.
Tekniske data
Højde (engelsk) 7 tommer
Højde (metrisk) 177.8 mm
Spænding 230 V
Elektriske krav 230 V, 50/60 Hz, 400 W
Inkluderer Bunsenbrænder (Controller er ikke inkluderet)
Form Konisk
Watt 400 W
Bredde (engelsk) 4,75 tommer.
Bredde (metrisk) 120.6 mm
Produkttype Varmekappe
Til brug med (applikation) Opvarmning af patterør, digler, bægre
Frekvens 50/60 Hz