Learn More
Cole-Parmer™ BB-200 Series elektrisk bunsenbrænder
Description
Kombinerer fordelene ved gasbrænderen med ren drift og nem styring af elektrisk opvarmning. Bibby Scientific™ Elektriske bunsener er ideelle til berøringsfri opvarmning af reagensglas, digler, små kolber og bægre, uanset deres form.
- Topkappen afleder varmen væk fra hænderne
- Luftcirkulation fra ventileret hus holder basen kølig at røre ved
- Energieffektiv —forbruger kun 400 W strøm
Denne elektriske Bunsen-brænder kombinerer fordelene ved en almindelig gasbrænder med den rene og lette betjening af en varmekappe. Korrosionsbestandig brænder i rustfrit stål har en kegleformet oprullet modstandsvarmer, som leder strålevarme ud fra hulrummet. Køleventiler cirkulerer luft for at afkøle basen, hvilket gør det muligt at holde den mens den er i brug. En aftagelig hætte afleder også varme fra mediumoverfladen.
Ideel til berøringsfri stråleopvarmning af materialer i reagensglas, digler, små kolber og bægre. Effektiv opvarmning af en reagensglasprøve skal ske 25 mm over toppen af brænderen. Digelopvarmning kan opnås ved at fjerne hætten.
Bemærk: For at regulere strømtilførslen og temperaturen på Bunsen-brænderen kræves en varmeregulator. Uden regulator kører brænderen kontinuerligt med fuld varmeeffekt. Bunsen-brænderen kan købes med eller uden den anbefalede controller.
Specifications
Specifications
| Inkluderer | Elektrisk Bunsenbrænder med MC5 Controller |
| Produkttype | Kappe med controller |
| Til brug med (applikation) | Opvarmning af patterør, digler, bægre |