Få mere at vide
RETSCH BB 200 Model Kæbeknusere
Artikelnummer. p-8003508 Shop alle Retsch produkter
Model-:
BB 200
BB 200 version til integration
Materiale:
Manganstål, rustfrit stål
Rustfrit stål
Stål 1.1750, Stål 1.0344
Wolframcarbid
Wolframcarbid, rustfrit stål
Elektriske krav:
230 V, 50 Hz
3 400 ∼V, 50 Hz
3/N ∼400 V, 50 Hz
Spændinger på forespørgsel
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10238551
Brand: RETSCH 20.053.0007
Kun null tilbage
Tekniske data
Produkttype Kæbeknuser
Certificeringer/compliance CE-certificeret
Oversigt Kæbeknuser, 1160 H x 450 B x 900 mm D, Manganstål/rustfrit stål, 90 x 90 mm Kæbebredde, 5L Collector Kapacitet, BB 200 Model, 230V, 50Hz, 1-faset/3-faset Strømtilslutning, 5-L.< 90 mm foderstørrelse,< 2 mm finhed, skala-gap-bredde-skærm, IP 54
Dimensioner (L x B x H) 900 x 450 x 1160 mm
Display Type Skala Gap Width
Elektriske krav 230 V, 50 Hz
Til brug med (applikation) Kemi/Plastik, byggematerialer, teknik/elektronik, miljø/genbrug, geologi/metallurgi, glas/keramik
Højde (metrisk) 1160 mm
Hertz 50 Hz
IP-vurdering IP54
Længde (metrisk) 900 mm
Materiale Manganstål, rustfrit stål
Model- BB 200
Fase 1-faset/3-faset
Spænding 230 V
Bredde (metrisk) 450 mm