Tekniske data
| Produkttype | Kæbeknuser |
| Certificeringer/compliance | CE-certificeret |
| Oversigt | Kæbeknuser, 1160 H x 450 B x 900 mm D, Tungsten Carbide/Tungsten Carbide, 90 x 90 mm Kæbebredde, BB 200 Model, 3∼ 400V, 50Hz, 1,5 Kw Drive Power, 1-faset/3-faset strømtilslutning, 5L samlerkapacitet, IP 54,< 90 mm foderstørrelse,< 2 mm finhed, til slibning af halvledermaterialer |
| Dimensioner (L x B x H) | 900 x 450 x 1160 mm |
| Elektriske krav | 3 400 ∼V, 50 Hz |
| Til brug med (applikation) | Til slibning af halvledermaterialer |
| Højde (metrisk) | 1160 mm |
| IP-vurdering | IP54 |
| Længde (metrisk) | 900 mm |
| Materiale | Wolframcarbid |
| Vis mere |