Tekniske data
| Produkttype | Kæbeknuser |
| Certificeringer/compliance | CE-certificeret |
| Oversigt | Kæbeknuser, 1160 H x 450 B x 900 mm D, Tungsten Carbide/Tungsten Carbide, 90 x 90 mm Kæbebredde, 5L Samlerkapacitet, BB 200 Model, 3/N∼ 400V, 50Hz, 1-faset/3-faset strømtilslutning, 1,5 kW Drive Power,< 90 mm foderstørrelse,< 2 mm finhed, skala-gap-bredde-skærm, IP 54 |
| Dimensioner (L x B x H) | 900 x 450 x 1160 mm |
| Display Type | Skala Gap Width |
| Elektriske krav | 3/N ∼400 V, 50 Hz |
| Til brug med (applikation) | Kemi/Plastik, byggematerialer, teknik/elektronik, miljø/genbrug, geologi/metallurgi, glas/keramik |
| Højde (metrisk) | 1160 mm |
| IP-vurdering | IP54 |
| Længde (metrisk) | 900 mm |
| Vis mere |