Få mere at vide
RETSCH BB 200 Model Kæbeknusere
Artikelnummer. 10238551 Shop alle Retsch produkter
Skift visning
Model-:
BB 200
BB 200 version til integration
Materiale:
Manganstål, rustfrit stål
Rustfrit stål
Stål 1.1750, Stål 1.0344
Wolframcarbid
Wolframcarbid, rustfrit stål
Elektriske krav:
230 V, 50 Hz
3 400 ∼V, 50 Hz
3/N ∼400 V, 50 Hz
Spændinger på forespørgsel
Pakningsstørrelse:
Hver
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Model- Materiale Elektriske krav unitSize
10238551 BB 200 Manganstål, rustfrit stål 230 V, 50 Hz Hver
10598541 BB 200 Manganstål, rustfrit stål 3/N ∼400 V, 50 Hz Hver
10340182 BB 200 version til integration Manganstål, rustfrit stål Spændinger på forespørgsel Hver
10487581 BB 200 Rustfrit stål 230 V, 50 Hz Hver
10268491 BB 200 Rustfrit stål 3/N ∼400 V, 50 Hz Hver
10400022 BB 200 version til integration Rustfrit stål Spændinger på forespørgsel Hver
10781613 BB 200 Stål 1.1750, Stål 1.0344 230 V, 50 Hz Hver
10638751 BB 200 Stål 1.1750, Stål 1.0344 3/N ∼400 V, 50 Hz Hver
10678931 BB 200 version til integration Wolframcarbid, rustfrit stål Spændinger på forespørgsel Hver
11974202 BB 200 Wolframcarbid 3/N ∼400 V, 50 Hz Hver
11984202 BB 200 Wolframcarbid 3 400 ∼V, 50 Hz Hver
10360522 BB 200 Wolframcarbid, rustfrit stål 3/N ∼400 V, 50 Hz Hver
10004861 BB 200 Wolframcarbid, rustfrit stål 230 V, 50 Hz Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Artikelnummer. 10238551 Leverandør RETSCH Leverandørnr. 20.053.0007
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-10-2026
Tekniske data
Produkttype Kæbeknuser
Certificeringer/compliance CE-certificeret
Oversigt Kæbeknuser, 1160 H x 450 B x 900 mm D, Manganstål/rustfrit stål, 90 x 90 mm Kæbebredde, 5L Collector Kapacitet, BB 200 Model, 230V, 50Hz, 1-faset/3-faset Strømtilslutning, 5-L.< 90 mm foderstørrelse,< 2 mm finhed, skala-gap-bredde-skærm, IP 54
Dimensioner (L x B x H) 900 x 450 x 1160 mm
Display Type Skala Gap Width
Elektriske krav 230 V, 50 Hz
Til brug med (applikation) Kemi/Plastik, byggematerialer, teknik/elektronik, miljø/genbrug, geologi/metallurgi, glas/keramik
Højde (metrisk) 1160 mm
Hertz 50 Hz
IP-vurdering IP54
Længde (metrisk) 900 mm
Materiale Manganstål, rustfrit stål
Model- BB 200
Fase 1-faset/3-faset
Spænding 230 V
Bredde (metrisk) 450 mm