Få mere at vide
Bazedoxifene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Bazedoxifene |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C30H34N2O3/c1-22-28-20-26(34)12-15-29(28)32(30(22)24-8-10-25(33)11-9-24)21-23-6-13-27(14-7-23)35-19-18-31-16-4-2-3-5-17-31/h6-15,20,33-34H,2-5,16-19,21H2,1H3 |
| Formel vægt | 470.2569 |