Få mere at vide
Bazedoxifen N-oxid, TRC
Artikelnummer. 30006135
Skift visning
Mængde:
1 mg
5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30006135 5 mg
30007942 10 mg
30009396 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30006135 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB1292805MG
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1174289-22-5
Molekylær formel C30 H34 N2 O4
Molekylvægt (g/mol) 486.6
Synonym 1H-Indol-5-ol, 1-[[4-[2-(hexahydro-1-oxido-1H-azepin-1-yl)ethoxy]phenyl]methyl]-2-(4-hydroxyphenyl)-3-methyl-, 1-[[4-[2-(Hexahydro-1-oxido-1H-azepin-1-yl)ethoxy]phenyl]methyl]-2-(4-hydroxyphenyl)-3-methyl-1H-indol-5-ol, Bazedoxifene N-Oxide
IUPAC navn 2-(4-hydroxyphenyl)-3-methyl-1-[[4-[2-(1-oxidoazepan-1-ium-1-yl)ethoxy]phenyl]methyl]indol-5-ol
SMIL Cc1c(c2ccc(O)cc2)n(Cc3ccc(OCC[N+]4([O-])CCCCCC4)cc3)c5ccc(O)cc15
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bazedoxifene N-Oxide
Mængde 5 mg
InChI formel InChI=1S/C30H34N2O4/c1-22-28-20-26(34)12-15-29(28)31(30(22)24-8-10-25(33)11-9-24)21-23-6-13-27(14-7-23)36-19-18-32(35)16-4-2-3-5-17-32/h6-15,20,33-34H,2-5,16-19,21H2,1H3
Formel vægt 486.2519