missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Bazedoxifene-d4, TRC

Artikelnummer. 30333189
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30333189 10 mg
30338811 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30333189 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB12924710MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Bazedoxifene-d4 Acetate
CAS 1133695-49-4
Molekylær formel C30 H30 D4 N2 O3
Mængde 10 mg
Synonym Bazedoxifene-d4 Acetate, 1-[[4-[2-(Hexahydro-1H-azepin-1-yl)(ethoxy-d4)]phenyl]methyl]-2-(4-hydroxyphenyl)-3-methyl-1H-indol-5-ol Acetate, TSE 424-d4, Viviant-d4, WAY-TES 424-d4
InChI formel InChI=1S/C30H34N2O3/c1-22-28-20-26(34)12-15-29(28)32(30(22)24-8-10-25(33)11-9-24)21-23-6-13-27(14-7-23)35-19-18-31-16-4-2-3-5-17-31/h6-15,20,33-34H,2-5,16-19,21H2,1H3/i18D2,19D2
SMIL [2H]C([2H])(Oc1ccc(Cn2c(c(C)c3cc(O)ccc23)c4ccc(O)cc4)cc1)C([2H])([2H])N5CCCCCC5
IUPAC navn 1-[[4-[2-(azepan-1-yl)-1,1,2,2-tetradeuterioethoxy]phenyl]methyl]-2-(4-hydroxyphenyl)-3-methylindol-5-ol
Molekylvægt (g/mol) 474.627
Formel vægt 474.282
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.