Få mere at vide
Bazedoxifen Bis-Beta-D-Glucuronid Dinatriumsalt, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Bazedoxifene Bis-beta-D-Glucuronide Disodium Salt |
| Molekylær formel | C42 H48 N2 Na2 O15 |
| Mængde | 0.25 mg |
| Synonym | 4-[5-(beta-D-Glucopyranuronosyloxy)-1-[[4-[2-(hexahydro-1H-azepin-1-yl)ethoxy]phenyl]methyl]-3-methyl-1H-indol-2-yl]phenyl beta-D-Glucopyranosiduronic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C42H50N2O15.2Na/c1-22-28-20-27(57-42-36(50)32(46)34(48)38(59-42)40(53)54)14-15-29(28)44(21-23-6-10-25(11-7-23)55-19-18-43-16-4-2-3-5-17-43)30(22)24-8-12-26(13-9-24)56-41-35(49)31(45)33(47)37(58-41)39(51)52;;/h6-15,20,31-38,41-42,45-50H,2-5,16-19,21H2,1H3,(H,51,52)(H,53,54);;/q;2*+1/p-2/t31-,32-,33-,34-,35+,36+,37-,38-,41+,42+;;/m0../s1 |
| SMIL | Cc1c(c2ccc(O[C@@H]3O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)C(=O)O[Na])cc2)n(Cc4ccc(OCCN5CCCCCC5)cc4)c6ccc(O[C@@H]7O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]7O)C(=O)O[Na])cc16 |
| IUPAC navn | [(2S,3S,4S,5R,6S)-6-[4-[1-[[4-[2-(azepan-1-yl)ethoxy]phenyl]methyl]-3-methyl-5-[(2S,3R,4S,5S,6S)-3,4,5-trihydroxy-6-natriumoxycarbonyloxan-2-yl]oxyindol-2-yl]phenoxy]-3,4,5-trihydroxyoxan-2-carbonyl]oxynatrium |
| Molekylvægt (g/mol) | 866.814 |
| Formel vægt | 866.285 |