missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Bazedoxifene Acetate, TRC

Artikelnummer. 30133194
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30133194 25 mg
30136786 5 mg
30006374 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30133194 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB12925025MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 198481-33-3
Molekylær formel C30 H34 N2 O3 . C2 H4 O2
Molekylvægt (g/mol) 530.65
Synonym 1H-Indol-5-ol, 1-[[4-[2-(hexahydro-1H-azepin-1-yl)ethoxy]phenyl]methyl]-2-(4-hydroxyphenyl)-3-methyl-, acetate (1:1), 1H-Indol-5-ol, 1-[[4-[2-(hexahydro-1H-azepin-1-yl)ethoxy]phenyl]methyl]-2-(4-hydroxyphenyl)-3-methyl-, monoacetate (salt) (9CI), Bazedoxifene acetate, TSE 424, Viviant, WAY-TES 424
IUPAC navn acetic acid;1-[[4-[2-(azepan-1-yl)ethoxy]phenyl]methyl]-2-(4-hydroxyphenyl)-3-methylindol-5-ol
SMIL CC(=O)O.Cc1c(c2ccc(O)cc2)n(Cc3ccc(OCCN4CCCCCC4)cc3)c5ccc(O)cc15

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Bazedoxifene Acetate
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C30H34N2O3.C2H4O2/c1-22-28-20-26(34)12-15-29(28)32(30(22)24-8-10-25(33)11-9-24)21-23-6-13-27(14-7-23)35-19-18-31-16-4-2-3-5-17-31;1-2(3)4/h6-15,20,33-34H,2-5,16-19,21H2,1H3;1H3,(H,3,4)
Formel vægt 530.2781
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.