Få mere at vide
Bazedoxifene Acetate, Mikromol™
Artikelnummer. 30051325
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30051325 50 mg
1 options
Artikelnummer. 30051325 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3342.00
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Bazedoxifene Acetate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bazedoxifene Acetate
CAS 198481-33-3
Analyt- eller komponentnavne Bazedoxifene Acetate
Forsendelsestilstand Ice pack (-20°C)
Molekylær formel C30 H34 N2 O3 . C2 H4 O2
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 1H-Indol-5-ol, 1-[[4-[2-(hexahydro-1H-azepin-1-yl)ethoxy]phenyl]methyl]-2-(4-hydroxyphenyl)-3-methyl-, acetate (1:1), 1H-Indol-5-ol, 1-[[4-[2-(hexahydro-1H-azepin-1-yl)ethoxy]phenyl]methyl]-2-(4-hydroxyphenyl)-3-methyl-, monoacetate (salt) (9CI), Bazedoxifene acetate, TSE 424, Viviant, WAY-TES 424
InChI formel InChI=1S/C30H34N2O3.C2H4O2/c1-22-28-20-26(34)12-15-29(28)32(30(22)24-8-10-25(33)11-9-24)21-23-6-13-27(14-7-23)35-19-18-31-16-4-2-3-5-17-31;1-2(3)4/h6-15,20,33-34H,2-5,16-19,21H2,1H3;1H3,(H,3,4)
SMIL CC1=C(N(C2=C1C=C(O)C=C2)CC3=CC=C(OCCN4CCCCCC4)C=C3)C5=CC=C(O)C=C5.CC(O)=O
IUPAC navn acetic acid;1-[[4-[2-(azepan-1-yl)ethoxy]phenyl]methyl]-2-(4-hydroxyphenyl)-3-methylindol-5-ol
Molekylvægt (g/mol) 530.65
Mængde 50 mg
Formel vægt 530.2781 g/mol