Få mere at vide
Bazedoxifene Acetate, LoGiCal
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Bazedoxifene Acetate |
| CAS | 198481-33-3 |
| Analyt- eller komponentnavne | Bazedoxifene Acetate |
| Forsendelsestilstand | Ice pack (-20°C) |
| Molekylær formel | C30 H34 N2 O3 . C2 H4 O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 1H-Indol-5-ol, 1-[[4-[2-(hexahydro-1H-azepin-1-yl)ethoxy]phenyl]methyl]-2-(4-hydroxyphenyl)-3-methyl-, acetate (1:1), 1H-Indol-5-ol, 1-[[4-[2-(hexahydro-1H-azepin-1-yl)ethoxy]phenyl]methyl]-2-(4-hydroxyphenyl)-3-methyl-, monoacetate (salt) (9CI), Bazedoxifene acetate, TSE 424, Viviant, WAY-TES 424 |
| InChI formel | InChI=1S/C30H34N2O3.C2H4O2/c1-22-28-20-26(34)12-15-29(28)32(30(22)24-8-10-25(33)11-9-24)21-23-6-13-27(14-7-23)35-19-18-31-16-4-2-3-5-17-31;1-2(3)4/h6-15,20,33-34H,2-5,16-19,21H2,1H3;1H3,(H,3,4) |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | CC1=C(N(C2=C1C=C(O)C=C2)CC3=CC=C(OCCN4CCCCCC4)C=C3)C5=CC=C(O)C=C5.CC(O)=O |
| Vis mere |