Få mere at vide
Bayogenin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Bayogenin |
| Mængde | 0.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C30H48O5/c1-25(2)11-13-30(24(34)35)14-12-28(5)18(19(30)15-25)7-8-22-26(3)16-20(32)23(33)27(4,17-31)21(26)9-10-29(22,28)6/h7,19-23,31-33H,8-17H2,1-6H3,(H,34,35)/t19-,20-,21+,22+,23-,26-,27-,28+,29+,30-/m0/s1 |
| Formel vægt | 488.3502 |