Få mere at vide
BAY1125976, MedChemExpress
Artikelnummer. 16445487
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
2 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16445487 5 mg -
16444206 100 mg -
16429995 2 mg -
16429446 50 mg -
16422748 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16445487 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY100018
MedChemExpress BAY1125976 is a selective allosteric Akt1/Akt2 inhibitor; inhibits Akt1 and Akt2 activity with IC50 values of 5.2 nM and 18 nM at 10 μM ATP, respectively.
BAY1125976 is a selective allosteric Akt1/Akt2 inhibitor
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale BAY1125976
CAS 1402608-02-9
Farve Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C23H21N5O
Mængde 5 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 25 mg/mL (65.20 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(C1=NN2C(C=C1)=NC(C3=CC=C(C4(N)CCC4)C=C3)=C2C5=CC=CC=C5)N
Molekylvægt (g/mol) 383.45
Formel vægt 383.45
Procent renhed 99.74%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease