Få mere at vide
BAY U6751, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | [4-(2-chlorophenyl)-1-ethyl-6-methyl-5-propan-2-yloxycarbonyl-2-sodiooxycarbonyl-4H-pyridine-3-carbonyl]oxysodium |
| CAS | 114290-51-6 |
| Molekylær formel | C20 H20 Cl N Na2 O6 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | BAY U6751 |
| InChI formel | InChI=1S/C20H22ClNO6.2Na/c1-5-22-11(4)14(20(27)28-10(2)3)15(12-8-6-7-9-13(12)21)16(18(23)24)17(22)19(25)26;;/h6-10,15H,5H2,1-4H3,(H,23,24)(H,25,26);;/q;2*+1/p-2 |
| SMIL | CCN1C(=C(C(C(=C1C(=O)O[Na])C(=O)O[Na])c2ccccc2Cl)C(=O)OC(C)C)C |
| IUPAC navn | [4-(2-chlorophenyl)-1-ethyl-6-methyl-5-propan-2-yloxycarbonyl-2-sodiooxycarbonyl-4H-pyridine-3-carbonyl]oxysodium |
| Molekylvægt (g/mol) | 451.808 |
| Formel vægt | 451.077 |