Få mere at vide
Tocris Bioscience™ BAY-u 3405
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18084092
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18084092 10 mg
18004502 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18084092 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 2732/10
Dual TP/DP2 (CRTH2) receptor antagonist
Potent dual antagonist of TP/DP2 (CRTH2) prostanoid receptors (Ki values are 4.3, 4.5 and > 10000 nM for hDP2, hTP and hDP1 receptors respectively). Suppresses PGD2-induced migration of human eosinophils (IC50 = 170 nM).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 116649-85-5
Molekylær formel C21H21FN2O4S
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale BAY-u 3405
Mængde 10 mg
Formel vægt 416.47
Renhed >99%
Molekylvægt (g/mol) 416.467