Få mere at vide
Tocris Bioscience™ BAY 9835
Artikelnummer. 30968570
Skift visning
Mængde:
2 mg
Artikelnummer. Mængde
30968570 2 mg
1 options
Artikelnummer. 30968570 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 8826/2
Potent ADAMTS7 and ADAMTS12 inhibitor
BAY 9835 is a potent ADAMTS7 and ADAMTS12 inhibitor (IC50 values are 6 nM and 30 nM, respectively). BAY 9835 is selective over other metalloproteases (ADAMTS4, ADAMTS5, ADAM8, ADAM10, ADAM17, MMP2, MMP12, MMP14, MMP15). BAY 9835 is the first orally bioavailable ADAMTS7 inhibitor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5,6-Difluoro-N-[[(4S)-4-(1-methyl-1H-pyrazol-5-yl)-2,5-dioxo-4-imidazolidinyl]methyl]-4'-(trifluoromethyl)-[1,1'-biphenyl]-2-carboxamide
CAS 3032487-31-0
Mængde 2 mg
Mål Synthetic Metalloprotease Inhibitors
Molekylær formel C22H16F5N5O3
Produkttype Bioactive Small Molecule
Renhed 98%