Få mere at vide
BAY 73-6691 racemate, MedChemExpress
Artikelnummer. 16486647
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16486647 5 mg -
16480287 50 mg -
16464956 100 mg 100mg
16403938 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16486647 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY104028A
MedChemExpress BAY 73-6691 racemate is a phosphodiesterase 9 inhibitor extracted from patent WO 2017070293 A1.
BAY 73-6691 racemate is a phosphodiesterase 9 inhibitor extracted from patent WO 2017070293 A1.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale BAY 73-6691 racemate
Fysisk form Solid
CAS 794568-90-4
Farve White
Mængde 5 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C15H12ClF3N4O
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Opløselighedsinformation DMSO : 160 mg/mL (448.52 mM; Need ultrasonic and warming)
SMIL O=C1C2=C(N(C3=CC=CC=C3Cl)N=C2)NC(CC(C)C(F)(F)F)=N1
Molekylvægt (g/mol) 356.73
Formel vægt 356.73
Procent renhed 99.82%