missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

BAY 73-6691, MedChemExpress

Artikelnummer. 16493928
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
25mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16493928 10 mg -
16476647 5 mg -
16470287 50 mg -
16454956 100 mg -
16442916 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16493928 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY104028

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress BAY 73-6691 ((R)-BAY 73-6691) is a potent, brain penetrant, and selective PDE9A inhibitor.

BAY 73-6691 ((R)-BAY 73-6691) is a potent, brain penetrant, and selective PDE9A inhibitor.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale BAY 73-6691
Fysisk form Solid
CAS 794568-92-6
Farve Light Yellow
Mængde 10 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C15H12ClF3N4O
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neurodegeneration
Synonym (R)-BAY 73-6691
Opløselighedsinformation DMSO : 160 mg/mL (448.52 mM; Need ultrasonic and warming)
SMIL O=C1C2=C(N(C3=CC=CC=C3Cl)N=C2)NC(C[C@@H](C)C(F)(F)F)=N1
Molekylvægt (g/mol) 356.73
Formel vægt 356.73
Procent renhed 99.81%
Grad Research
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.