Få mere at vide
BAY 677, Tocris Bioscience™
Inactive control for BAY 678 (Cat.No.5706)
Brand: Tocris Bioscience 6389/5
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolitik
Beskrivelse
BAY 677 is an inactive control for BAY 678 (Cat.No.5706).Tekniske data
| 5-[(4S)-5-Acetyl-1,2,3,4-tetrahydro-6-methyl-2-oxo-1-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-4-pyrimidinyl]-2-pyridinecarbonitrile | |
| 2117404-84-7 | |
| >98% | |
| 5 mg |