missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

BAY 677

Artikelnummer. 18791839
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18791839 25 mg
18758078 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 18791839 Leverandør Tocris Bioscience Leverandørnr. 6389/25

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Inactive control for BAY 678 (Cat.No.5706)

BAY 677 is an inactive control for BAY 678 (Cat.No.5706).
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 5-[(4S)-5-Acetyl-1,2,3,4-tetrahydro-6-methyl-2-oxo-1-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-4-pyrimidinyl]-2-pyridinecarbonitrile
CAS 2117404-84-7
Analyseprocentområde >98%
Mængde 25 mg
Molekylær formel C20H15F3N4O2
Formel vægt Observed MW: 400.35
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.